Få mere at vide
Eddikesyre, Puriss., opfylder analytiske specifikationer. af BP, FCC, Ph. Eur., USP , 99,8-100,5 %, Honeywell Fluka™
Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
500 mL
1 L
2.5 L
10 kg
30 kg
4 x 2.5 L
60 kg
6 x 1 L
200 L
Pakningsstørrelse:
1 L
10kg
2.5 L
200 L
30kg
500ml
60kg
Pakke med 4
Pakke med 6
Beskrivelse
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acetic Acid |
| Navn note | Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, USP, FCC |
| Lineær formel | CH3CO2H |
| FN nummer | 2789 |
| Beilstein | 506007 |
| Formel vægt | 60.05g/mol |
| Procent renhed | 99.8 to 100.5% |
| Grad | puriss. |
| Tæthed | 1.049 g/mL at 25°C |
| Mængde | 500 mL |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Acetic acid
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P284-¢I tilfælde af utilstrækkelig ventilation!, anvend åndedrætsværn.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.