Få mere at vide
Eddikesyre, Puriss., opfylder den analytiske specifikation for BP, FCC, Ph. Eur., USP 99,8-100,5%, Solstice
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15692890 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
1 L
2.5 L
10 kg
30 kg
4 x 2.5 L
60 kg
6 x 1 L
200 L
Pakningsstørrelse:
1 L
10kg
2.5 L
200 L
30kg
500ml
60kg
Pakke med 4
Pakke med 6
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15692890 1 L 1 L
15642900 500 mL 500ml
15602900 2.5 L 2.5 L
15662900 6 x 1 L Pakke med 6
15682890 10 kg 10kg
15632900 4 x 2.5 L Pakke med 4
15622900 30 kg 30kg
15652900 60 kg 60kg
15612900 200 L 200 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 15692890 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 272251L
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-01-2027
Puriss., opfylder analytiske specifikationer fra BP, FCC, Ph. Eur., USP , 99,8-100,5 %
  • Ledende i branchen i over 65 år
  • Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 64-19-7
Molekylær formel C2H4O2
Molekylvægt (g/mol) 60.05
MDL nummer MFCD00036152
InChI nøgle QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
PubChem CID 176
ChEBI CHEBI:15366
IUPAC navn eddikesyre
SMIL CC(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetic Acid
Navn note Opfylder analytisk specifikation for Ph. Eur.BP, USP, FCC
Tæthed 1,049 g/ml ved 25 °C
Mængde 1 L
Eksplosionsgrænse 16% (92 °F), 4% (59 °F)
Flammepunkt 40 °C (104 °F)
Tændingspunkt 800 °F
Emballage Plastflaske
Lineær formel CH3CO2H
Dampdensitet 2.07 (vs. luft)
FN nummer 2789
Beilstein 506007
Formel vægt 60,05g/mol
Procent renhed 99,8 til 100,5 %
Grad puriss.
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.