Få mere at vide
Eddikesyre, Puriss., opfylder den analytiske specifikation for BP, FCC, Ph. Eur., USP 99,8-100,5%, Solstice
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15632900 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
1 L
2.5 L
10 kg
30 kg
4 x 2.5 L
60 kg
6 x 1 L
200 L
missing translation for 'unitSize':
1 L
10kg
2.5 L
200 L
30kg
500ml
60kg
Pakke med 4
Pakke med 6
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Mængde missing translation for 'unitSize'
15632900 4 x 2.5 L Pakke med 4
15642900 500 mL 500ml
15692890 1 L 1 L
15602900 2.5 L 2.5 L
15662900 6 x 1 L Pakke med 6
15682890 10 kg 10kg
15622900 30 kg 30kg
15652900 60 kg 60kg
15612900 200 L 200 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 missing translation for 'options'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 15632900 missing translation for 'mfr' Honeywell-Fluka missing translation for 'supplierNo' 272254X2.5L
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Puriss., opfylder analytiske specifikationer fra BP, FCC, Ph. Eur., USP , 99,8-100,5 %
  • Ledende i branchen i over 65 år
  • Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 64-19-7
Molekylær formel C2H4O2
Molekylvægt (g/mol) 60.05
MDL nummer MFCD00036152
InChI nøgle QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
PubChem CID 176
ChEBI CHEBI:15366
IUPAC navn eddikesyre
SMIL CC(O)=O
Spécification
Kemisk navn eller materiale Acetic acid
Navn note Puriss., opfylder den analytiske specifikation fra BP, FCC, Ph. Eur., USP 99.8-100.5%
Smeltepunkt 16.2 °C (litteratur)
Kogepunkt 118 °C
CAS Max % 100.0000%
Tæthed 1,049 g/ml ved 25 °C (letterligt)
Mængde 4 x 2.5 L
Flammepunkt 40 °C
Emballage Poly flaske
Analyseprocentområde 99,8 til 100,5%
Lineær formel CH3CO2H
FN nummer UN2789
Beilstein 506007
Formel vægt 60.05
Grad puriss.
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Acetic acid
Mention d'avertissement
  • Fare
Catégorie de danger
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Mention de danger
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Conseils de prudence
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.