Få mere at vide
Eddikesyre, Puriss., opfylder analytiske specifikationer. af BP, FCC, Ph. Eur., USP , 99,8-100,5 %, Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15622900 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
500 mL
1 L
2.5 L
10 kg
30 kg
4 x 2.5 L
60 kg
6 x 1 L
200 L
Pakningsstørrelse:
1 L
10kg
2.5 L
200 L
30kg
500ml
60kg
Pakke med 4
Pakke med 6
Artikelnummer. 15622900
Brand: Honeywell-Fluka 2722530KG
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Puriss., opfylder analytiske specifikationer fra BP, FCC, Ph. Eur., USP , 99,8-100,5 %
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
Molekylær formel C2H4O2
Molekylvægt (g/mol) 60.05
MDL nummer MFCD00036152
InChI nøgle QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Synonym acetasol, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, acide acetique, glacial, ethanoic acid, essigsaeure, ethylic acid
PubChem CID 176
ChEBI CHEBI:15366
IUPAC navn eddikesyre
SMIL CC(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetic Acid
Navn note Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, USP, FCC
Lineær formel CH3CO2H
FN nummer 2789
Formel vægt 60.05g/mol
Procent renhed 99.8 to 100.5%
Grad puriss.
Tæthed 1.049 g/mL at 25°C
Mængde 30 kg
Flammepunkt 40°C (104°F)
Emballage Plastspand
Dampdensitet 2.07 (vs. air)
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-¢I tilfælde af utilstrækkelig ventilation!, anvend åndedrætsværn.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.