Få mere at vide
Eddikesyre, Puriss., 99-100%, Honeywell™
Artikelnummer. p-7071951 Shop alle Honeywell Research Chemicals produkter
Mængde:
1 L
2.5 L
5 L
4 x 2.5 L
4 x 5 L
6 x 1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
5 L
Pakke med 4
Pakke med 6
Artikelnummer. 15622890
Brand: Honeywell Research Chemicals 272211L
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Puriss., 99-100 %
  • Vi er din leverandør af højkvalitets laboratoriereagenser og kemikalier til analytiske og kemiske laboratorier:
    Opløsningsmidler– ACS specifik anvendelse (HPLC), ACS generel anvendelse, opløsningsmidler til histologi og reagenskvalitet til kemisk syntese og andre industrielle anvendelser.
    Uorganiske stoffer– Kemisk syntese og uorganisk kemi inklusive essentielle syrer og baser, salte, metaller og grundstoffer og reagenser til kemiske reaktioner.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 64-19-7
Molekylær formel C2H4O2
Molekylvægt (g/mol) 60.05
MDL nummer MFCD00036152
InChI nøgle QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
PubChem CID 176
ChEBI CHEBI:15366
IUPAC navn eddikesyre
SMIL CC(O)=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale Acetic Acid
Lineær formel CH3CO2H
FN nummer 2789
Beilstein 506007
Formel vægt 60.05g/mol
Procent renhed 99 to 100%
Grad puriss.
Tæthed 1.049g/mL at 25°C
Mængde 1 L
Eksplosionsgrænse 16% (92°F), 4% (59°F)
Flammepunkt 40°C (104°F)
Tændingspunkt 800°F
Dampdensitet 2.07 (vs air)
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Acetic acid
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Hazard Statement
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Precautionary Statement
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-¢I tilfælde af utilstrækkelig ventilation!, anvend åndedrætsværn.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.