Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acetic acid, potassium salt |
| Smeltepunkt | 292,0 °C |
| Navn note | 99+% |
| Farve | Hvid |
| CAS min % | 99.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Fysisk form | Granulært krystallinsk pulver |
| Mængde | 1 kg |
| Analyseprocentområde | 99+% |
| Lineær formel | CH3CO2K |
| Vis mere |