Få mere at vide
Eddikesyre, kaliumsalt, 99+%, rent, vandfri
Artikelnummer. 10328500 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
1 kg
5 kg
25 kg
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
25kg
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10328500 100 g 100g
10606042 1 kg 1kg
10227363 5 kg 5kg
10474985 25 kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10328500 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 220151000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    183.00 DKK
    160.65 DKK / 100g
    Spare 22.35 DKK
    12% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
CAS: 127-08-2 | C2H3KO2 | 98,14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 127-08-2
Molekylær formel C2H3KO2
Molekylvægt (g/mol) 98.14
MDL nummer MFCD00012458
InChI nøgle SCVFZCLFOSHCOH-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium acetate, acetic acid, potassium salt, diuretic salt, potassium ethanoate, koac, octan draselny czech, potassiumacetate, acetic acid potassium salt, acok, fema no. 2920
PubChem CID 517044
ChEBI CHEBI:32029
IUPAC navn kalium; acetat
SMIL CC(=O)[O-].[K+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetic acid, potassium salt
Smeltepunkt 292,0 °C
Navn note 99+%
Farve Hvid
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Fysisk form Granulært krystallinsk pulver
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 99+%
Lineær formel CH3CO2K
Beilstein 02,96
Fieser 01,906; 06,475
Flammepunkt >250 °C
Merck Index 15,7726
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 2694 g/L (25 °C). Andre opløseligheder: opløselig i alkohol, uopløselig i æter
Formel vægt 98.14
Procent renhed ≥99%
Grad Ren
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Plastflaske