Få mere at vide
Eddikesyre, kaliumsalt, 99+%, for biokemi
Artikelnummer. 11924911 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
2.5kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11924911 500 g Plastflaske 500g
11914911 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11924911 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 446825000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    392.00 DKK
    379.86 DKK / 500g
    Spare 12.14 DKK
    3% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
CAS: 127-08-2 | C2H3KO2 | 98,14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Biologisk buffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 127-08-2
Molekylær formel C2H3KO2
Molekylvægt (g/mol) 98.14
InChI nøgle SCVFZCLFOSHCOH-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium acetate, acetic acid, potassium salt, diuretic salt, potassium ethanoate, koac, octan draselny czech, potassiumacetate, acetic acid potassium salt, acok, fema no. 2920
PubChem CID 517044
ChEBI CHEBI:32029
IUPAC navn kalium; acetat
SMIL CC(=O)[O-].[K+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetic acid, potassium salt
Smeltepunkt 292,0 °C
Flammepunkt >250 °C
Analyseprocentområde 99+%
Emballage Plastflaske
Lineær formel CH3CO2K
Mængde 500 g
Merck Index 15,7726
Opløselighedsinformation (5 M i vand) Klar, farveløs opløsning
Formel vægt 98.14
Procent renhed 99+%
Grad Biokemi