Få mere at vide
Acetic acid, potassium salt, 99+%, for analysis
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Click to view available options
Mængde:
500 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Packungsgröße:
1kg
500g
5kg
Beschreibung
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Biologisk buffer
Spezifikation
Spezifikation
| Kemisk navn eller materiale | Acetic acid, potassium salt |
| Navn note | For analysis ACS |
| pH | 7.5 to 8.5 (5% soln. at 20°C) |
| Smeltepunkt | 292.0°C |
| CAS min % | 99.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Farve | Hvid |
| Analyseprocentområde | 99+% |
| Lineær formel | CH3CO2K |
| Beilstein | 02, 96 |
| Mehr anzeigen |
RUO– Kun brug til forskning
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur