Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acetic acid, potassium salt |
| pH | 6,5 til 9,0 (5% sol ved 25 °C) |
| Smeltepunkt | 292,0 °C |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 500 g |
| Flammepunkt | >250 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Emballage | Plastflaske |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver |
| Analyseprocentområde | 99+% |
| Vis mere |