Få mere at vide
Eddikesyre, kaliumsalt, 97%, rent, vandfri
Artikelnummer. 10570594 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10570594 500 g Plastflaske 500g
10091480 1 kg Plastflaske 1kg
10388653 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10570594 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 149605000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    366.00 DKK
    355.23 DKK / 500g
    Spare 10.77 DKK
    2% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
CAS: 127-08-2 | C2H3KO2 | 98,14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 127-08-2
Molekylær formel C2H3KO2
Molekylvægt (g/mol) 98.14
MDL nummer MFCD00012458
InChI nøgle SCVFZCLFOSHCOH-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium acetate, acetic acid, potassium salt, diuretic salt, potassium ethanoate, koac, octan draselny czech, potassiumacetate, acetic acid potassium salt, acok, fema no. 2920
PubChem CID 517044
ChEBI CHEBI:32029
IUPAC navn kalium; acetat
SMIL CC(=O)[O-].[K+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetic acid, potassium salt
Smeltepunkt 292,0 °C
Farve Hvid
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Fysisk form Granulært krystallinsk pulver
Mængde 500 g
Analyseprocentområde 97%
Lineær formel CH3CO2K
Beilstein 02, 96
Fieser 01,906; 06,475
Flammepunkt >250 °C
Merck Index 15, 7726
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 2694 g/L (25 °C). Andre opløseligheder: opløselig i alkohol, uopløselig i æter
Formel vægt 98.14
Procent renhed 97%
Grad Ren
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Plastflaske