Få mere at vide
Eddikesyre, Optima™ LC/MS klasse, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 11377540 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 x 1 mL Ampule
10 x 1 mL Ampule
50 mL Poly Bottle
Pakningsstørrelse:
1 ampul
10 ampuller
50ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11377540 10 x 1 mL Ampule 10 ampuller
11337540 1 x 1 mL Ampule 1 ampul
10860701 50 mL Poly Bottle 50ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11377540 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. A11310X1AMP
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
C2H4O2, CAS-nummer-64-19-7, 50mL, 117 grader C, farveløs, 60,05 g/mol, 16 grader C, 36152, 2,5, væske, 2,1, 1,52 kPa ved 20 grader C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 64-19-7
Molekylær formel C2H4O2
Molekylvægt (g/mol) 60.05
MDL nummer MFCD00036152
InChI nøgle QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn eddikesyre
SMIL CC(O)=O
Tekniske data
pH 2.5
Smeltepunkt 16°C
Kogepunkt 117°C
Farve Farveløs
Formel vægt 60.05g/mol
Mængde 10 x 1 mL Ampule
Fysisk form Væske
Dampdensitet 2.1
Damptryk 1.52kPa at 20°C
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetic acid, Optima LCMS
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/sæbe.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P308+P311-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/.