Beskrivelse
C2H4O2, CAS-nummer-64-19-7, 50mL, 117 grader C, farveløs, 60,05 g/mol, 16 grader C, 36152, 2,5, væske, 2,1, 1,52 kPa ved 20 grader C
Tekniske data
Tekniske data
| pH | 2.5 |
| Smeltepunkt | 16 °C |
| Kogepunkt | 117 °C |
| Farve | Farveløs |
| Mængde | 1 x 1 ml Amampel |
| Fysisk form | Væske |
| Dampdensitet | 2.1 |
| Damptryk | 1,52 kPa ved 20 °C |
| Formel vægt | 60,05g/mol |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Acetic acid, Optima LCMS
- Fare
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- Brandfarlig væske Kategori 3
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/sæbe.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P308+P311-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/.