Få mere at vide
Eddikesyre-octyl ester, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30323269
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30323269 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30323269 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREC10016350
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetic Acid-Octyl Ester
CAS 112-14-1
Analyt- eller komponentnavne Acetic Acid-Octyl Ester
Forsendelsestilstand +20 °C
Molekylær formel C10 H20 O2
Certificeringer/compliance ISO/IEC 17025
Synonym Acetic Acid-Octyl Ester, Octyl alcohol acetate (6CI), 1-Acetoxyoctane, 1-Octanol acetate, 1-Octyl acetate, Acetic acid octanyl ester, Caprylyl acetate, n-Octyl acetate, NSC 67348, Octanyl acetate, Octyl acetate, Octyl ethanoate
InChI formel InChI=1S/C10H20O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-12-10(2)11/h3-9H2,1-2H3
SMIL CCCCCCCCOC(=O)C
IUPAC navn octyl acetat
Molekylvægt (g/mol) 172.265
Mængde 1 ml
Formel vægt 172,1463 g/mol