Få mere at vide
Eddikesyre-methylester 1000 μg/ml i Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30310400
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30310400 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30310400 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA10016300ME1000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl Acetate
CAS 79-20-9
Analyt- eller komponentnavne Methyl Acetate
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C3 H6 O2
Koncentration 1000 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Methyl Acetate, Acetic acid methyl ester
InChI formel InChI=1S/C3H6O2/c1-3(4)5-2/h1-2H3
SMIL COC(=O)C
IUPAC navn Methylacetat
Opløsningsmiddel eller Matrix Metanol
Molekylvægt (g/mol) 74.08
Mængde 1 ml
Formel vægt 74,0368 g/mol