Få mere at vide
Eddikesyre, LC/MS-kvalitet, Thermo Scientific
Artikelnummer. 30280949 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
10 mL
50 mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30280949 50 mL
30280968 1 mL
30280957 10 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30280949 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. T001130050
Store besparelser og bedre adskillelse
Brug rabatkode 27992
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Kemiske identifikatorer
Molekylvægt (g/mol) 60.05 g/mol
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetic Acid
Mængde 50 mL
CAS 64-19-7
Emballage Polyflaske
Procent renhed 99.70%
Grad LC-MS