Få mere at vide
Eddikesyre-isopropylester, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30316516
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30316516 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30316516 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DRECA10016200
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetic acid-isopropyl ester
CAS 108-21-4
Analyt- eller komponentnavne Acetic acid-isopropyl ester
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C5 H10 O2
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Acetic acid, isopropyl ester (6CI,8CI), 1-Methylethyl acetate, 2-Acetoxypropane, 2-Propyl acetate, Isopropyl acetate, Isopropyl ethanoate, NSC 9295
InChI formel InChI=1S/C5H10O2/c1-4(2)7-5(3)6/h4H,1-3H3
SMIL CC(C)OC(=O)C
IUPAC navn propan-2-yl acetat
Molekylvægt (g/mol) 102.13
Mængde 1 ml
Formel vægt 102,0681 g/mol