Få mere at vide
Eddikesyre-isobutylester 1000 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30314561
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30314561 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30314561 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA10016100AL1000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-01-2027
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isobutyl Acetate
CAS 110-19-0
Analyt- eller komponentnavne Isobutyl Acetate
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C6 H12 O2
Koncentration 1000 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Isobutyl acetate, Acetic acid-isobutyl ester
InChI formel InChI=1S/C6H12O2/c1-5(2)4-8-6(3)7/h5H,4H2,1-3H3
SMIL CC(C)COC(=O)C
IUPAC navn 2-methylpropylacetat
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitril
Molekylvægt (g/mol) 116.16
Mængde 1 ml
Formel vægt 116,0837 g/mol