Få mere at vide
Acetic Acid Glacial, for Trace Metal Analysis, Primar Plus™, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10232953 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
1 L
2.5 L
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
500ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
10232953 2.5 L 2.5 L
10120273 500 mL 500ml
10334193 1 L 1 L
3 options
Artikelnummer. 10232953
Brand: Fisher Chemical A/0411/PB17
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 64-19-7
Molekylær formel C2H4O2
Molekylvægt (g/mol) 60.05
MDL nummer MFCD00036152
InChI nøgle QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn acetic acid
SMIL CC(O)=O
Tekniske data
pH 2.5
Smeltepunkt 16°C
Kogepunkt 117°C
Farve Colorless
Formel vægt 60.05g/mol
Mængde 2.5 L
Emballage HDPE plastic bottle
Fysisk form Liquid
Dampdensitet 2.1
Damptryk 1.52kPa at 20°C
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetic Acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.,Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.