Få mere at vide
Scharlab Acetic acid glacial, reagent grade, ACS, ISO,packed in UHDPE bottles, 1 L, MA: AC03531000,
Brand: Scharlab AC03531000
Acetic acid glacial, reagent grade, ACS, ISO,packed in UHDPE bottles, 1 L, MA: AC03531000,
Sikkerhed og håndtering
- Iseddikesyre, AR, ACS, ISO, pakket i UHDPE flaske
Signalord
- Fare
Farekategori
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P405-Opbevares under lås.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.