Få mere at vide
Iseddikesyre, ren, til ikke-vandige titreringer, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10375020 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
2.5 L
Pakningsstørrelse:
2.5 L
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10375020 2.5 L 2.5 L
1 options
Artikelnummer. 10375020 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. A/0420/PB17
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-11-2026
Tekniske data
pH 2.5
CAS 64-19-7
Smeltepunkt 16 °C
Kogepunkt 117 °C
Farve Farveløs
Molekylær formel C2H4O2
MDL nummer MFCD00036152
InChI nøgle QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(O)=O
IUPAC navn eddikesyre
Molekylvægt (g/mol) 60.05
Formel vægt 60,05g/mol
Mængde 2.5 L
Emballage Plastbelagt glasflaske
Fysisk form Væske
Dampdensitet 2.1
Damptryk 1,52 kPa ved 20 °C
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.