Få mere at vide
Acetic Acid Glacial, Pure, Aldehyde Free, Fisher Chemical
Shop alle Fisher Chemical produkter
:
500mL, HDPE plastic bottle
Tekniske data
Tekniske data
| pH | 2.5 |
| CAS | 64-19-7 |
| Smeltepunkt | 16°C |
| Kogepunkt | 117°C |
| Farve | Colorless |
| Molekylær formel | C2H4O2 |
| MDL nummer | MFCD00036152 |
| InChI nøgle | QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | CC(O)=O |
| IUPAC navn | acetic acid |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Acetic acid
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.