Få mere at vide
Eddikesyre, istid (Optima™ ), Fisher Chemical™
Artikelnummer. p-20053 Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
250 mL
500 mL
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
250ml
500ml
Emballage:
FEP flaske
Artikelnummer. 11994891
Brand: Fisher Chemical A465250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
  • Analysecertifikat inkluderet med hver flaske.
  • Ideel til analyse af ICP-MS og højopløsnings ICP-MS
  • Evalueret for 65 metaller ved lave ppt-koncentrationer.
  • Fremstillet, renset og pakket i et klasse 1000 renrum.
  • Pakket i specielt renset Teflon FEP til PFA-flasker for at bevare produktets integritet og for at eliminere metaludvaskning fra glasflasker.
  • Tre års holdbarhed fra fremstillingstidspunktet - tilgængelig på COA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 64-19-7
Molekylær formel C2H4O2
Molekylvægt (g/mol) 60.05
MDL nummer MFCD00036152
InChI nøgle QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn eddikesyre
SMIL CC(O)=O
Tekniske data
pH 2.5
Smeltepunkt 16°C
Kogepunkt 117°C
Farve Farveløs
Formel vægt 60.05g/mol
Mængde 250 mL
Fysisk form Væske
Dampdensitet 2.1
Damptryk 1.52kPa at 20°C
compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P308+P311-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/.