Beskrivelse
- Analysecertifikat inkluderet med hver flaske.
- Ideel til analyse af ICP-MS og højopløsnings ICP-MS
- Evalueret for 65 metaller ved lave ppt-koncentrationer.
- Fremstillet, renset og pakket i et klasse 1000 renrum.
- Pakket i specielt renset Teflon FEP til PFA-flasker for at bevare produktets integritet og for at eliminere metaludvaskning fra glasflasker.
- Tre års holdbarhed fra fremstillingstidspunktet - tilgængelig på COA.
Tekniske data
Tekniske data
| pH | 2.5 |
| Smeltepunkt | 16 °C |
| Kogepunkt | 117 °C |
| Farve | Farveløs |
| Mængde | 1 L |
| Fysisk form | Væske |
| Dampdensitet | 2.1 |
| Damptryk | 1,52 kPa ved 20 °C |
| Formel vægt | 60,05g/mol |