Få mere at vide
Eddikesyre, istid (Optima™ ), Fisher Chemical™
Artikelnummer. 11904901 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
250 mL
500 mL
1 L
Emballage:
FEP flaske
Pakningsstørrelse:
1 L
250ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11904901 500 mL FEP flaske 500ml
11994891 250 mL - 250ml
11984891 1 L - 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11904901 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. A465500
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-11-2026
  • Analysecertifikat inkluderet med hver flaske.
  • Ideel til analyse af ICP-MS og højopløsnings ICP-MS
  • Evalueret for 65 metaller ved lave ppt-koncentrationer.
  • Fremstillet, renset og pakket i et klasse 1000 renrum.
  • Pakket i specielt renset Teflon FEP til PFA-flasker for at bevare produktets integritet og for at eliminere metaludvaskning fra glasflasker.
  • Tre års holdbarhed fra fremstillingstidspunktet - tilgængelig på COA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 64-19-7
Molekylær formel C2H4O2
Molekylvægt (g/mol) 60.05
MDL nummer MFCD00036152
InChI nøgle QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
PubChem CID 176
ChEBI CHEBI:15366
IUPAC navn eddikesyre
SMIL CC(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetic Acid
pH 2.5
Smeltepunkt 16 °C
Kogepunkt 117 °C
Farve Farveløs
Tæthed 1,048 g/cm⊃3
Mængde 500 mL
Emballage FEP flaske
Fysisk form Væske
Lineær formel CH3COOH
Dampdensitet 2.1
FN nummer 2789
Damptryk 1,52 kPa ved 20 °C
Merck Index 15, 54
Formel vægt 60.05
Grad OPTIMA