Få mere at vide
Eddikesyre Glacial Min. 99 %, spor Metal™ , til spormetalanalyse, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkterSpecifications
Specifications
| pH | 2.5 |
| Smeltepunkt | 16 °C |
| Kogepunkt | 117 °C |
| Farve | Farveløs |
| Mængde | 500 mL |
| Fysisk form | Væske |
| Dampdensitet | 2.1 |
| Damptryk | 1,52 kPa ved 20 °C |
| Formel vægt | 60,05g/mol |
Safety and Handling
Product Identifier
- Acetic acid
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: Acetic acid