Få mere at vide
Eddikesyre, glacial, for HPLC, Thermo Scientific
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30280928 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
1 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30280928 1 L
30280927 500 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30280928 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. T004061000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    715.00 DKK
    582.10 DKK / 1 L
    Spare 132.90 DKK
    18% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Kemiske identifikatorer
Molekylvægt (g/mol) 60.05 g/mol
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetic Acid, Glacial
CAS 64-19-7
Grad HPLC
Mængde 1 L
Emballage Plastikbelagt glasflaske
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetic acid, glacial
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetic acid