Få mere at vide
Eddikesyre, is-, HPLC-kvalitet, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15541152 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
2.5 L
Emballage:
Klar glasflaske
Pakningsstørrelse:
2.5 L
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15541152 2.5 L Klar glasflaske 2.5 L
1 options
Artikelnummer. 15541152 Leverandør Avantor J.T.Baker Leverandørnr. 951503
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Opløsningsmidler med høj renhed til brug i analytiske og præparative separationer
    Til brug i højtydende væskekromatografi, Bulk Pharmaceutical Chemical
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetic Acid
Navn note Glacial
CAS 64-19-7
Renhedsgrad noter Meets USP requirements
Molekylær formel C2H4O2
MDL nummer MFCD00036152
Synonym ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
InChI nøgle QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(O)=O
IUPAC navn eddikesyre
Molekylvægt (g/mol) 60.05
PubChem CID 176
ChEBI CHEBI:15366
Formel vægt 60.05
Grad HPLC
Mængde 2.5 L
Flammepunkt 39.00°C
Emballage Klar glasflaske
Specifik vægtfylde 1L = 1.05kg
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H228-Brandfarligt fast stof.
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.