Få mere at vide
Eddikesyre, istid (HPLC), Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10060000 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
1 L
Emballage:
Plastbelagt glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10060000 1 L Plastbelagt glasflaske 1 L
10365020 500 mL Plastbelagt glasflaske 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10060000 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. A/0406/PB15
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
C2H4O2, CAS-nummer-64-19-7, 1L, 117 grader C, farveløs, 60,05 g/mol, 16 grader C, 36152, plastbelagt glasflaske, 2,5, væske, 2,1, 1,52 kPa ved 20 grader
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 64-19-7
Molekylær formel C2H4O2
Molekylvægt (g/mol) 60.05
MDL nummer MFCD00036152
InChI nøgle QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn eddikesyre
SMIL CC(O)=O
Tekniske data
pH 2.5
Smeltepunkt 16 °C
Kogepunkt 117 °C
Farve Farveløs
Mængde 1 L
Emballage Plastbelagt glasflaske
Fysisk form Væske
Dampdensitet 2.1
Damptryk 1,52 kPa ved 20 °C
Formel vægt 60,05g/mol
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P234-Opbevares kun i den originale beholder.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetic acid