Få mere at vide
Eddikesyre Glacial, Certificeret AR til analyse, opfylder analytiske specifikationer fra Ph.Eur., BP, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10580711 Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
500 mL
1 L
2.5 L
25 L
Emballage:
HDPE plastikflaske
Plastbeholder
Plastbelagt glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
25 L
500ml
Artikelnummer. 10580711
Brand: Fisher Chemical A/0400/25
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
C2H4O2, CAS-nummer-64-19-7, acetasol, acide acetique, essigsaeure, eddikesyre, ethansyre, eddikesyre, is, methancarboxylsyre, is, ethylsyre, 2,5L, 117 grader.C, CHE, Farveløs:05,660BI:1536mol, farveløs QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N, 16 grader C, 36152, 60.052,< -0,1 ppm
C2H4O2, CAS-nummer-64-19-7, acetasol, acide acetique, essigsaeure, eddikesyre, ethansyre, eddikesyre, is, methancarboxylsyre, is, ethylsyre, 2,5L, 117 grader.C, CHE, Farveløs:05,660BI:1536mol, farveløs QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N, 16 grader C, 36152, 60.052,< -0,1 ppm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 64-19-7
Molekylær formel C2H4O2
Molekylvægt (g/mol) 60.05
MDL nummer MFCD00036152
InChI nøgle QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn eddikesyre
SMIL CC(O)=O
Tekniske data
pH 2.5
Smeltepunkt 16°C
Kogepunkt 117°C
Farve Farveløs
Formel vægt 60.05g/mol
Mængde 25 L
Emballage Plastbeholder
Fysisk form Væske
Dampdensitet 2.1
Damptryk 1.52kPa at 20°C