Få mere at vide
Eddikesyre, istid, BAKER INSTRA-ANALYZED Plus, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15538594 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
1 L
2.5 L
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15538594 500 mL 500ml
15548594 1 L 1 L
15558594 2.5 L 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15538594 Leverandør JT Baker Leverandørnr. 9375.0500
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Analyseret for op til 64 metaller i det lave dele-per-milliard (ppb) område, hvilket sikrer lav baggrundsinterferens til udførelse af kritisk spormetalanalyse.
BAKER INSTRA-ANALYZED™ Plus syrer giver mulighed for test af flere spormetaller med strammere specifikationer.
  • Kvalitetssikret for op til 64 spormetaller testet til lave dele-per-milliard (ppb) niveauer
  • Parti til parti-konsistens sikrer pålidelige resultater mellem testene
  • Pladsbesparende HDPE-emballage med lavt metalindhold
  • Forbedret sikkerhed med manipulationssikre hætter
  • Miljøvenlige genanvendelige HDPE-flasker
  • Strenge protokoller i en ISO facilitet sikre kvalitet i produktionen
Kemiske identifikatorer
CAS 64-19-7
Molekylær formel C2H4O2
Molekylvægt (g/mol) 60.05
MDL nummer MFCD00036152
InChI nøgle QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
PubChem CID 176
ChEBI CHEBI:15366
IUPAC navn eddikesyre
SMIL CC(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetic acid, glacial
pH 2.4 (1.0M aq. soln.)
Smeltepunkt 16.4°C
Kogepunkt 117.9°C
Farve Farveløs
Renhedsgrad noter For use in Trace Metal Analysis
Assay Procent Noter w/w
Lineær formel CH3CO2H
Opløselighedsinformation Miscible in water
Formel vægt 60.05g/mol
Procent renhed 99% (min.)
Grad BAKER INSTRA-ANALYZED™ Plus
Tæthed 1.05g/mL at 20°C
Mængde 500 mL
Eksplosionsgrænse 4 - 19.9 Vol %
Flammepunkt 39.4°C
Tændingspunkt 426°C
Lugt Pungent, vinegar-like
Emballage HDPE
Fysisk form Væske
Dampdensitet 2.1
Damptryk 2.093 kPa
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.