Få mere at vide
Acetic Acid, Glacial (Aldehyde-Free/Sequencing), Fisher BioReagents™™
Artikelnummer. 10021123
Skift visning
Mængde:
500 mL
Emballage:
Glass
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10021123 500 mL Glass 500ml
1 options
Artikelnummer. 10021123 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP1185500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
For DNA sequencing and other biological applications such as DNA/RNA electrophoresis | CAS: 64-19-7 | C2H4O2 | 60.05 g/mol
For DNA sequencing and other biological applications such as DNA/RNA electrophoresis
Aldehyde-free Acetic Acid is suitable for DNA sequencing and other biological applications.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetic Acid, Glacial
Navn note Aldehyde-free
pH 2.5
CAS 64-19-7
Smeltepunkt 16°C
Kogepunkt 117°C
Farve Colorless
Analyseprocentområde ≥99.7 %
Molekylær formel C2H4O2
Lineær formel CH3COOH
MDL nummer MFCD00036152
FN nummer 2789
Merck Index 15, 54
Synonym ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
InChI nøgle QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(O)=O
IUPAC navn acetic acid
Molekylvægt (g/mol) 60.05
PubChem CID 176
ChEBI CHEBI:15366
Formel vægt 60.05
Procent renhed ≥99.7%
Grad Sequencing
Tæthed 1.048g/cm³
Mængde 500 mL
Emballage Glass
Fysisk form Liquid
Rester efter fordampning 8ppm max.
Damptryk 1.52 kPa at 20°C
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.