Få mere at vide
Eddikesyre, gletsjersyre, ACS, 99,7+%
Artikelnummer. 11485160
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
2 L
4 x 500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
2 L
2000ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11485160 4 x 500 mL 2000ml
11393358 100 mL 100ml
11475160 500 mL -
11303368 2 L 2 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11485160 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 036289.AY
 Begrænset vare
På lager
CAS: 64-19-7 | C2H4O2 | 60,05 g/mol
Det bruges til produktion af celluloseacetat til fotografisk film, polyvinylacetat til trælim, syntetiske fibre og tekstiler. Det anvendes som bordeddike, som konserveringsmiddel og som mellemprodukt i kemisk industri. Det er nyttigt til udvinding af glaseret keramik.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 64-19-7
Molekylær formel C2H4O2
Molekylvægt (g/mol) 60.05
MDL nummer MFCD00036152
InChI nøgle QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
PubChem CID 176
ChEBI CHEBI:15366
IUPAC navn eddikesyre
SMIL CC(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetic acid
Navn note Gletsjer
pH 2.5
Smeltepunkt 16,6 °C
Kogepunkt 118,1 °C
Tæthed 1.049 g/mL
Mængde 4 x 500 mL
Flammepunkt 40 °C (104 °F)
Lugt Gennemtrængende
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1.3721
Analyseprocentområde 99.7+%
FN nummer UN2789
Merck Index 14,55
Opløselighedsinformation Blandet med vand.
Formel vægt 60.05
Procent renhed ≥99.7%
Grad ACS
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetic acid, glacial
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetic acid