Få mere at vide
Eddikesyre, gletsjersyre, ACS, 99,7+%
Artikelnummer. 11475160
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
2 L
4 x 500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
2 L
2000ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11475160 500 mL -
11393358 100 mL 100ml
11485160 4 x 500 mL 2000ml
11303368 2 L 2 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11475160 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 036289.AP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    386.57 DKK
    347.65 DKK / 500ml
    Spare 38.92 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 64-19-7 | C2H4O2 | 60,05 g/mol
It is used in the production of cellulose acetate for photographic film, polyvinyl acetate for wood glue, synthetic fibers and fabrics. It is used as table vinegar, as preservative and as intermediate in the chemical industry. It is useful for the extraction of glazed ceramic.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 64-19-7
Molekylær formel C2H4O2
Molekylvægt (g/mol) 60.05
MDL nummer MFCD00036152
InChI nøgle QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
PubChem CID 176
ChEBI CHEBI:15366
IUPAC navn eddikesyre
SMIL CC(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetic Acid
Navn note Gletsjer
Smeltepunkt 16,6 °C
Kogepunkt 118,1 °C
Tæthed 1.049
Mængde 500 mL
Flammepunkt 40 °C (104 °F)
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1.3721
Analyseprocentområde 99.7+%
FN nummer 2789
Merck Index 14,55
Opløselighedsinformation Blandet med vand.
Formel vægt 60.05
Procent renhed ≥99.7%
Grad ACS
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetic acid, glacial
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: acetic acid