Få mere at vide
Eddikesyre, gletsjersyre, 99+%
Beskrivelse
Godt polært protisk opløsningsmiddel, i sin esterform fungerer det som opløsningsmiddel for blæk, maling og belægninger. Anvendes i laboratoriet som opløsningsmiddel til omkrystallisation, fremstilling af kamfer, celluloseacetat, polyvinylacetat. Det involverer Wagner-Meerwein omarrangering. Anvendes til fremstilling af mono-lithiumsalt af 5-sulfoisophthalsyre.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acetic acid |
| Navn note | glacial |
| Smeltepunkt | 16.6°C |
| Tæthed | 1.049 |
| Kogepunkt | 118.1°C |
| Flammepunkt | 40°C (104°F) |
| Analyseprocentområde | 99+% |
| Brydningsindeks | 1.3721 |
| Mængde | 250 mL |
| Opløselighedsinformation | Miscible with water,ethanol,acetone,toluene and immiscible with carbon disulphide. |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Acetic acid, glacial
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: Acetic acid