Få mere at vide
Eddikesyre, gletsjersyre, 99+%
Artikelnummer. 11307558
Skift visning
Mængde:
250 mL
1 L
4 L
Pakningsstørrelse:
1 L
250ml
4 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11307558 1 L 1 L
11337558 250 mL 250ml
11397548 4 L 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11307558 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 033252.K2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    587.32 DKK
    503.65 DKK / 1 L
    Spare 83.67 DKK
    14% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 64-19-7 | C2H4O2 | 60,05 g/mol
Godt polært protisk opløsningsmiddel, i sin esterform fungerer det som opløsningsmiddel for blæk, maling og belægninger. Anvendes i laboratoriet som opløsningsmiddel til omkrystallisation, fremstilling af kamfer, celluloseacetat, polyvinylacetat. Det involverer Wagner-Meerwein omarrangering. Anvendes til fremstilling af mono-lithiumsalt af 5-sulfoisophthalsyre.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 64-19-7
Molekylær formel C2H4O2
Molekylvægt (g/mol) 60.05
MDL nummer MFCD00036152
InChI nøgle QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
PubChem CID 176
ChEBI CHEBI:15366
IUPAC navn eddikesyre
SMIL CC(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetic acid
Navn note Gletsjerperiode
Smeltepunkt 16,6 °C
Tæthed 1.049
Kogepunkt 118,1 °C
Flammepunkt 40 °C (104 °F)
Analyseprocentområde 99+%
Brydningsindeks 1.3721
Mængde 1 L
Opløselighedsinformation Blandet med vand, ethanol, acetone, toluen og ublandelig med kulstofdisulfid.
Formel vægt 60.05
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetic acid, glacial
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: acetic acid