Få mere at vide
Acetic acid, glacial, 99+%
Artikelnummer. 11317558
Skift visning
Mængde:
20 L
4 x 4 L
Pakningsstørrelse:
16 L
20 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11317558 20 L 20 L
11327558 4 x 4 L 16 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11317558 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 033252.M4
Request Bulk or Custom Format
CAS: 64-19-7 | C2H4O2 | 60.05 g/mol
Godt polært protisk opløsningsmiddel, i sin esterform fungerer det som opløsningsmiddel for blæk, maling og belægninger. Anvendes i laboratoriet som opløsningsmiddel til omkrystallisation, fremstilling af kamfer, celluloseacetat, polyvinylacetat. Det involverer Wagner-Meerwein omarrangering. Anvendes til fremstilling af mono-lithiumsalt af 5-sulfoisophthalsyre.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 64-19-7
Molekylær formel C2H4O2
Molekylvægt (g/mol) 60.05
MDL nummer MFCD00036152
InChI nøgle QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
PubChem CID 176
ChEBI CHEBI:15366
IUPAC navn eddikesyre
SMIL CC(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetic acid, glacial
pH 2.5
Smeltepunkt 16.6°C
Kogepunkt 118.1°C
FN nummer UN2789
Merck Index 14,55
Opløselighedsinformation Miscible with water,ethanol,acetone,toluene and immiscible with carbon disulphide.
Formel vægt 60.05
Procent renhed ≥99%
Tæthed 1.049
Mængde 20 L
Flammepunkt 40°C (104°F)
Lugt Pungent
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1.3721