Få mere at vide
Acetic acid, glacial, 99.9985% (metals basis)
Artikelnummer. 11321598
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11321598 100 mL 100ml
11311598 25 mL 25ml
11335819 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11321598 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010994.AE
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 64-19-7 | C2H4O2 | 60.05 g/mol
Eddikesyre bruges som opløsningsmiddel til oprensning og produktion af mange kemiske forbindelser, f.eks. vinylacetatmonomer. Det er et betydeligt kemisk reagens og bruges hovedsageligt til fremstilling af celluloseacetat til fotografisk film, polyvinylacetat til trælim, syntetiske fibre og stoffer. Det bruges som afkalkningsmiddel i husholdninger. Som et fødevaretilsætningsstof finder det anvendelse som et krydderi i syltning af grøntsager og andre fødevarer og er også en surhedsregulerende middel. I analytisk kemi bruges iseddike til estimering af svagt alkaliske stoffer såsom organiske amider. Eddikesyre bruges som antimikrobielt konserveringsmiddel eller acidulater i en række fødevarer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 64-19-7
Molekylær formel C2H4O2
Molekylvægt (g/mol) 60.05
MDL nummer MFCD00036152
InChI nøgle QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
PubChem CID 176
ChEBI CHEBI:15366
IUPAC navn eddikesyre
SMIL CC(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetic Acid, glacial
Navn note Glacial
Smeltepunkt 16.6°C
Kogepunkt 118.1°C
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN2789
Merck Index 14,55
Opløselighedsinformation Miscible with water,ethanol,acetone,toluene and immiscible with carbon disulphide.
Formel vægt 60.05
Procent renhed 99.9985%
Tæthed 1.049
Mængde 100 mL
Flammepunkt 40°C (104°F)
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1.3721