Få mere at vide
Acetic acid, glacial, 99.9985% (metals basis)
Artikelnummer. p-7048600
Mængde:
25 mL
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
500ml
Artikelnummer. 11311598
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010994.AC
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 64-19-7 | C2H4O2 | 60.05 g/mol
Eddikesyre bruges som opløsningsmiddel til oprensning og produktion af mange kemiske forbindelser, f.eks. vinylacetatmonomer. Det er et betydeligt kemisk reagens og bruges hovedsageligt til fremstilling af celluloseacetat til fotografisk film, polyvinylacetat til trælim, syntetiske fibre og stoffer. Det bruges som afkalkningsmiddel i husholdninger. Som et fødevaretilsætningsstof finder det anvendelse som et krydderi i syltning af grøntsager og andre fødevarer og er også en surhedsregulerende middel. I analytisk kemi bruges iseddike til estimering af svagt alkaliske stoffer såsom organiske amider. Eddikesyre bruges som antimikrobielt konserveringsmiddel eller acidulater i en række fødevarer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 64-19-7
Molekylær formel C2H4O2
Molekylvægt (g/mol) 60.05
MDL nummer MFCD00036152
InChI nøgle QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
PubChem CID 176
ChEBI CHEBI:15366
IUPAC navn eddikesyre
SMIL CC(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetic acid
Navn note Glacial
pH 2.5
Smeltepunkt 16.6°C
Kogepunkt 118.1°C
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN2789
Merck Index 14,55
Opløselighedsinformation Miscible with water,ethanol,acetone,toluene and immiscible with carbon disulphide.
Formel vægt 60.05
Procent renhed 99.9985%
Tæthed 1.049 g/mL
Mængde 25 mL
Flammepunkt 40°C (104°F)
Lugt Pungent
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1.3721
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetic acid, glacial
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Acetic acid