Få mere at vide
Eddikesyre istid 99-100%, BAKER ANALYZED™ ACS, J.T. Baker™
Artikelnummer. 10666821 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10666821 1 L Glasflaske 1 L
15578364 1 L Plastflaske 1 L
10371411 2.5 L Glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10666821 Leverandør JT Baker Leverandørnr. 6052.1000
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Overskrider ACS-specifikationerne
Kemiske identifikatorer
CAS 64-19-7
Molekylær formel C2H4O2
Molekylvægt (g/mol) 60.05
MDL nummer MFCD00036152
InChI nøgle QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn eddikesyre
SMIL CC(O)=O
Tekniske data
Farve Maks. 10 (APHA)
Analyseprocentområde min. 99.7%
Mængde 1 L
Emballage Glasflaske
Rester efter fordampning max. 0.001%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetic Acid, Glacial
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P405-Opbevares under lås.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: acetic acid