Få mere at vide
Eddikesyre, istid, J.T. Baker™
Shop alle J.T.Baker produkter
Mængde:
500 mL
Pakningsstørrelse:
500ml
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acetic Acid |
| Navn note | Glacial |
| CAS | 64-19-7 |
| Smeltepunkt | 16.6°C |
| Kogepunkt | 118 °C |
| Analyseprocentområde | 99 to 100% |
| Molekylær formel | C2H4O2 |
| MDL nummer | MFCD00036152 |
| FN nummer | 2789 |
| Synonym | ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Signalord
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.