Få mere at vide
Eddikesyre-d4, TRC
Artikelnummer. 30318247
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30318247 5 g
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30318247 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA1676575G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetic acid-D4
CAS 1186-52-3
Molekylær formel C2 2H4 O2
Mængde 5 g
Synonym Acetic-d3 acid-d (6CI,7CI,8CI,9CI), Acetic acid (CD3COOD), Acetic acid-d4, Perdeuterioacetic acid, Perdeuteroacetic acid, Tetradeuterioacetic acid, Tetradeuteroacetic acid, Acetic acid D4
InChI formel InChI=1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)/i1D3/hD
SMIL [2H]OC(=O)C([2H])([2H])[2H]
IUPAC navn Deuterio 2,2,2-trideuterioacetate
Molekylvægt (g/mol) 64.08
Formel vægt 64.0462