Få mere at vide
Acetic Acid-d, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acetic Acid-d |
| CAS | 758-12-3 |
| Molekylær formel | C2 H3 D O2 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | Aci-Jel-d, E 260-d, Ethanoic Acid-d, Ethanoic Acid Monomer-d, Ethylic Acid-d, Glacial Acetic Acid-d, Methanecarboxylic Acid-d, NSC 111201-d, NSC 112209-d, NSC 115870-d, NSC 127175-d, NSC 132953-d, NSC 406306-d, Vinegar Acid-d |
| InChI formel | InChI=1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)/i/hD |
| SMIL | O=C(C)O[2H] |
| IUPAC navn | deuterio acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 61.06 |