Få mere at vide
Eddikesyre-d, for NMR, 99,5 atom % D, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 16388206 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 mL
Artikelnummer. Mængde
16388206 25 mL
1 options
Artikelnummer. 16388206 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 464150250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 758-12-3 | C2H3O2 | 59.05 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetic acid-d
Tæthed 1.0700 g/mL
Flammepunkt 40°C
Brydningsindeks 1.3715
Specifik vægtfylde 1.07
Mængde 25 mL
CAS 758-12-3
Smeltepunkt 15.0°C to 16.0°C
Kogepunkt 116.0°C to 117.0°C
Molekylær formel C2H3O2
Lineær formel CH3CO2D
InChI nøgle QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-M
SMIL CC([O-])=O
IUPAC navn acetat
Molekylvægt (g/mol) 59.05
Formel vægt 61.06
Grad NMR
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetic acid-d, for NMR, 99.5 atom % D
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetic [2H]acid