Få mere at vide
Eddikesyre-d, for NMR, 98 % atom D, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10732781 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10732781 250 g Glasflaske 250g
10583911 50 g Glasflaske 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 10732781 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 166202500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
CAS: 758-12-3 | C2H4O2 | 61.058 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 758-12-3
Molekylær formel C2H4O2
Molekylvægt (g/mol) 61.058
MDL nummer MFCD00051050
InChI nøgle QTBSBXVTEAMEQO-DYCDLGHISA-N
Synonym acetic acid-d, acetic acid-d1, monodeuteroacetic acid, acetic 2h acid, acetic acid-od, o-2h acetic acid, mono-deuteroacetic acid, ch3cood
PubChem CID 2723902
IUPAC navn deuterioacetat
SMIL CC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetic acid-d
Fysisk form Væske
Farve Farveløs
Navn note 98 atom % D
Tæthed 1.0500g/mL
Deuterium (D) 97.5% min.
Flammepunkt 40°C
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.3715
Specifik vægtfylde 1.05
Vand 0.4% max. (Coulometric)
Mængde 250 g
Smeltepunkt 15.0°C to 16.0°C
Kogepunkt 116.0°C to 117.0°C
Lineær formel CH3CO2D
Formel vægt 61.06
Grad NMR
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetic acid-d
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.