Få mere at vide
Eddikesyre-d{4}, 99,5% (isotopisk)
Artikelnummer. 11357928
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11357928 5 g 5g
11367928 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11357928 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 036469.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-09-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
CAS: 1186-52-3 | C2H4O2 | 64,08 g/mol
Eddikesyre-d{4} bruges som et deutereret, polært og protisk opløsningsmiddel, i fødevarekonserveringsmidler, PH-kontrolmiddel, smagsforstærker.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Ampuleret under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1186-52-3
Molekylær formel C2H4O2
Molekylvægt (g/mol) 64.08
MDL nummer MFCD00051051
InChI nøgle QTBSBXVTEAMEQO-GUEYOVJQSA-N
Synonym acetic acid-d4, acetic-d3 acid-d, 2h3 acetic 2h acid, tetradeuteroacetic acid, 2 h? ethan 2 h oic acid, acetic acid d4, 2h4 acetic acid, cd3cood, acetic acid d, acetic acid-d4, 99.5 atom % d
PubChem CID 2723903
SMIL [2H]OC(=O)C([2H])([2H])[2H]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetic acid-d4
Fysisk form Væske
Navn note Isotopic
Tæthed 1.12 g/mL
Flammepunkt 40°C (104°F)
Lugt Pungent, makes eyes water
Følsomhed Moisture
Mængde 5 g
Smeltepunkt 17°C
Kogepunkt 118 °C
FN nummer UN2789
Opløselighedsinformation Soluble in water,ethanol and ether.
IUPAC navn deuterio 2,2,2-trideuterioacetat
Formel vægt 64.08
Procent renhed 99.5%