Få mere at vide
Eddikesyre, ammoniumsalt, 98+%, for HPLC
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11964901 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11964901 250 g Plastflaske 250g
11954901 50 g Plastflaske 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11964901 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. 219992500
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
CAS: 631-61-8 | C2H7NO2 | 77,083 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til HPLC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 631-61-8
Molekylær formel C2H7NO2
Molekylvægt (g/mol) 77.083
InChI nøgle USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium acetate, acetic acid, ammonium salt, azanium acetate, ammoniumacetate, acetic acid ammonium salt, ammonium ethanoate, unii-rre756s6q2, aconh4, ch3coonh4, ch3co2nh4
PubChem CID 517165
ChEBI CHEBI:62947
IUPAC navn azanium;acetat
SMIL CC(=O)[O-].[NH4+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetic acid, ammonium salt
Smeltepunkt 114,0 °C
Mængde 250 g
Flammepunkt 136 °C
Emballage Plastflaske
Lineær formel CH3CO2NH4
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 1480 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselig i alkohol, let opløselig i acetone, i methanol: 7,89 g/100 ml (15 °C)
Formel vægt 77.08
Procent renhed 98+%
Grad HPLC