Få mere at vide
Eddikesyre, ammoniumsalt, 98+%, for HPLC
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11954901 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11954901 50 g Plastflaske 50g
11964901 250 g Plastflaske 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11954901 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. 219990500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    691.80 DKK
    622.65 DKK / 50g
    Spare 69.15 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-08-2026
CAS: 631-61-8 | C2H7NO2 | 77,083 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til HPLC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 631-61-8
Molekylær formel C2H7NO2
Molekylvægt (g/mol) 77.083
InChI nøgle USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium acetate, acetic acid, ammonium salt, azanium acetate, ammoniumacetate, acetic acid ammonium salt, ammonium ethanoate, unii-rre756s6q2, aconh4, ch3coonh4, ch3co2nh4
PubChem CID 517165
ChEBI CHEBI:62947
IUPAC navn azanium;acetat
SMIL CC(=O)[O-].[NH4+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetic acid, ammonium salt
Smeltepunkt 114.0°C
Lineær formel CH3CO2NH4
Opløselighedsinformation Solubility in water: 1480g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, slightly soluble in acetone, in methanol: 7.89 g/100mL (15°C)
Formel vægt 77.08
Procent renhed 98+%
Grad HPLC
Mængde 50 g
Flammepunkt 136°C
Emballage Plastflaske