Få mere at vide
Acetic acid, ammonium salt, 97+%, ACS reagent
Artikelnummer. p-45146 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 g
500 g
2 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
25g
2kg
500g
Artikelnummer. 10351691
Brand: Thermo Scientific Acros 423270250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 631-61-8 | C2H7NO2 | 77.08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 631-61-8
Molekylær formel C2H7NO2
Molekylvægt (g/mol) 77.08
MDL nummer MFCD00013066
InChI nøgle USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium acetate, acetic acid, ammonium salt, azanium acetate, ammoniumacetate, acetic acid ammonium salt, ammonium ethanoate, unii-rre756s6q2, aconh4, ch3coonh4, ch3co2nh4
PubChem CID 517165
ChEBI CHEBI:62947
IUPAC navn azanium;acetat
SMIL CC(=O)[O-].[NH4+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetic acid, ammonium salt
Smeltepunkt 114.0°C
Farve Hvid
CAS min % 97.0
CAS Max % 100.0
pH 6.7 to 7.3 (5% soln. at 25°C)
Fysisk form Vedhæftende krystaller
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 97+%
Lineær formel CH3CO2NH4
Beilstein 02, 96
Fieser 01,38; 07,11
Flammepunkt 136°C
Merck Index 15, 492
Opløselighedsinformation Solubility in water: 1480g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, slightly soluble in acetone, in methanol: 7.89 g/100mL (15°C)
Formel vægt 77.08
Procent renhed ≥97%
Grad ACS-reagens
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Plastflaske
Rester efter tænding 0.01% max
Tæthed 1.07