Få mere at vide
Acetic acid, ammonium salt-d7, 99 atom % D, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10316454 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 10316454
Brand: Thermo Scientific Acros 425860050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 194787-05-8
Molekylær formel C2H7NO2
Molekylvægt (g/mol) 84.126
InChI nøgle USFZMSVCRYTOJT-KYWLLVRESA-N
Synonym ammonium acetate-d7, 98 atom % d, acetic-d3 acid-d,ammonium-d4 salt 9ci, 2 h? amine; 2 h? ethan 2 h oic acid, ∼2∼h_4_ acetic acid-∼2∼h_3_ ammonia 1/1
PubChem CID 51341917
SMIL CC(=O)O.N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetic acid, ammonium salt-d7
Mængde 5 g
Lineær formel CD3CO2ND4
Formel vægt 84.13
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetic acid, ammonium salt-d7
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.